Learn More
DLin-KC2-DMA, MedChemExpress
Descripción
DLin-KC2-DMA is a cationic/ionizable lipid for siRNA delivery.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DLin-KC2-DMA |
| CAS | 1190197-97-7 |
| Color | Incolora |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C43H79NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Información de solubilidad | Ethanol : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (155.74 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCC1(CCCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)OC(CCN(C)C)CO1 |
| Peso molecular (g/mol) | 642.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 642.09 |
| Mostrar más |