missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DLG5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Código de producto. 17713434
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17713434 20 μL 20 microlitros
17703434 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17713434

Marca: Invitrogen™ PA5122033

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

May play a role at the plasma membrane in the maintenance of the structure of epithelial cells and in the transmission of extracellular signals to the membrane and cytoskeleton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DLG5
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
génica Dlg5
N.º de referencia del gen Q8TDM6
Alias de gen 4933429D20Rik; discs large homolog 5; discs large MAGUK scaffold protein 5; discs large protein LP-DLG; discs large protein P-dlg; discs, large homolog 5; discs, large homolog 5 (Drosophila); disks large homolog 5; DLG5; KIAA0583; large type of P-DLG; LP-DLG; mKIAA0583; PDLG; P-DLG5; Placenta and prostate DLG; T25557
Símbolos de los genes Dlg5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Asp1722-Asn1905 (Accession Q8TDM6), with N-terminal His Tag.
Método de purificación Antigen affinity chromatography, Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9231
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.