missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
The antibody is specific to DLG1.
This gene encodes a multi-domain scaffolding protein that is required for normal development. This protein may have a role in septate junction formation, signal transduction, cell proliferation, synaptogenesis and lymphocyte activation. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, but the full-length nature of some of the variants is not known.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DLG1 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.27 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | 0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DLG1 |
| N.º de referencia del gen | Q12959, Q62696, Q811D0 |
| Alias de gen | Disks large homolog 1, DLG1, DLGH1, hdlg, SAP 97, SAP97, Synapse associated protein 97 |
| Símbolos de los genes | DLG1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?