missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DLG1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16816535 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16816535 20 μL 20 microlitros
16806535 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16816535 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 550851AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody is specific to DLG1.

This gene encodes a multi-domain scaffolding protein that is required for normal development. This protein may have a role in septate junction formation, signal transduction, cell proliferation, synaptogenesis and lymphocyte activation. Several alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene, but the full-length nature of some of the variants is not known.

Especificaciones

Antígeno DLG1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1 M glycine, 0.1 M sodium bicarbonate with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DLG1
N.º de referencia del gen Q12959, Q62696, Q811D0
Alias de gen Disks large homolog 1, DLG1, DLGH1, hdlg, SAP 97, SAP97, Synapse associated protein 97
Símbolos de los genes DLG1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Peptide
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13383, 1739, 25252
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.