missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DLD Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 16431-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
This gene encodes the L protein of the mitochondrial glycine cleavage system. The L protein, also named dihydrolipoamide dehydrogenase, is also a component of the pyruvate dehydrogenase complex, the alpha-ketoglutarate dehydrogenase complex, and the branched-chain alpha-keto acide dehydrogenase complex.Especificaciones
| DLD | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| DLD | |
| dihydrolipoamide dehydrogenase, DLD, DLDH, E3, GCSL, LAD, PHE3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 13382, 1738, 298942 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| O08749, P09622, Q6P6R2 | |
| DLD | |
| DLD Fusion Protein Ag9729 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Rat, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido