Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-Valina, 99 %
Código de producto. p-7023326
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Código de producto. 11462768
Marca: Thermo Scientific Chemicals A16756.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 516-06-3 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-06-3
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00004267
Clave InChI KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-valine, h-dl-val-oh, valin, valine, dl, dl-2-amino-3-methylbutanoic acid, 2-amino-3-methylbutanoic acid, dl, valina, dl-.alpha.-aminoisovaleric acid, dl-2-amino-3-methylbutyric acid, 2-aminoisovaleric acid
PubChem CID 1182
ChEBI CHEBI:27266
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-metilbutanoico
SMILES CC(C)C(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Valine
Punto de fusión ∼296°C (sublimation)
Beilstein 506689
Índice Merck 14,9909
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 99%