missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido DL-trópico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11409537
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11409537 50 g 50 g
11499527 10 g 10 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11409537

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22040.18

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 552-63-6 | C9H10O3 | 166.18 g/mol

It is a laboratory reagent used in the chemical synthesis of atropine and hyoscyamine.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es un reactivo de laboratorio utilizado en la síntesis química de atropina e hiosciamina.

Solubilidad
Soluble en agua (20 g/l) a 20 °C, etanol, éter, alcohol y metanol (0,1 g/ml).

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes herméticamente cerrados. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 552-63-6
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.18
Número MDL MFCD00004255
Clave InChI JACRWUWPXAESPB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tropic acid, dl-tropic acid, 2-phenylhydracrylic acid, 3-hydroxy-2-phenylpropionic acid, +--tropic acid, tropate, alpha-hydroxymethyl benzeneacetic acid, beta-hydroxyhydratropic acid, hydracrylic acid, 2-phenyl, alpha-hydroxymethyl phenylacetic acid
PubChem CID 10726
ChEBI CHEBI:30765
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-2-fenilpropanoico
SMILES OCC(C(O)=O)C1=CC=CC=C1

Specifications

Nombre del producto químico o material DL-Tropic acid
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 50 g
Beilstein 2209199
Índice Merck 14,9779
Información de solubilidad Soluble in water (20g/L) at 20°C,ethanol,ether,alcohol,and methanol (0.1g/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • DL-Tropic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.