Learn More
DL-threo-2-methylisocitrate sodium, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
Descripción
DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-threo-2-methylisocitrate sodium |
| Forma física | Solid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H14Na6O14 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (183.76 mM; Need ultrasonic) ∣ |
| SMILES | O[C@@](C)(C([O-])=O)[C@@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.O[C@](C)(C([O-])=O)[C@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Peso molecular (g/mol) | 544.19 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.