Learn More
DL-threo-2-methylisocitrate sodium, MedChemExpress
Descripción
DL-threo-2-methylisocitrate is a substrate of isocitrate lyase 1(ICL1).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-threo-2-methylisocitrate sodium |
| Forma física | Solid |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H14Na6O14 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (183.76 mM; Need ultrasonic) ∣ |
| SMILES | O[C@@](C)(C([O-])=O)[C@@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.O[C@](C)(C([O-])=O)[C@]([H])(C([O-])=O)CC([O-])=O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Peso molecular (g/mol) | 544.19 |
| Mostrar más |