Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido DL-tióctico, + 98 %
Código de producto. 10669843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 GR
5 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10669843 100 g Frasco de vidrio 100 g
10224950 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10466770 25 g Frasco de vidrio 25 GR
3 options
Código de producto. 10669843
Marca: Thermo Scientific Chemicals 138721000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.32 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1077-28-7
Fórmula molecular C8H14O2S2
Peso molecular (g/mol) 206.32
Número MDL MFCD00005474
Clave InChI AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
Nombre IUPAC Ácido 5-(ditiolano-3-il) pentanoico
SMILES OC(=O)CCCCC1CCSS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Thioctic acid
Punto de fusión 60°C to 63°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 160°C to 165°C
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 9479
Información de solubilidad (2% in 10% NaOH) Clear yellow
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.32
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Thioctic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.