missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-serina, ≥98 %, MP Biomedicals™

Código de producto. 11476242 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad unitSize
11476242 100 g -
11466242 25 g -
11486242 1 kg 1 Kg
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11476242

Marca: MP Biomedicals 0210286880

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 302-84-1
Fórmula molecular C3H7NO3
Peso molecular (g/mol) 105.093
Clave InChI MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-serine, serin, serine dl-form, h-dl-ser-oh, 3-hydroxyalanine, serine, l, serine, dl, h-d-ser-oh, dl-2-amino-3-hydroxypropionic acid
PubChem CID 617
ChEBI CHEBI:17822
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-3-hidroxipropanoico
SMILES C(C(C(=O)O)N)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material DL-Serine
Color White
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Densidad 1.537g/mL
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.1
Forma física Polvo cristalino
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.