Learn More
DL-norleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494290
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11494290 500 g 500 g
11474290 25 g 25 g
11484290 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11494290
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10791.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-06-8
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00064422
Clave InChI LRQKBLKVPFOOQJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-norleucine, norleucine, h-dl-nle-oh, norleucine, dl, 2-aminohexanoic acid, dl, dl-2-aminohexanoic acid, dl-.alpha.-aminocaproic acid, norleucine, l, hexanoic acid, s, 2-amino-hexanoic acid
PubChem CID 9475
ChEBI CHEBI:36405
Nombre IUPAC 2-aminohexanoic acid
SMILES CCCCC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Norleucine
Punto de fusión >300°C
Beilstein 1721748
Índice Merck 14,6706
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 98%