Learn More
Clorhidrato de éster etílico de la DL-metionina, 98+ %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11401140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401140 5 g 5 g
11411140 25 g 25 g
11421140 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25781.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6297-53-6
Fórmula molecular C7H16ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 213.72
Número MDL MFCD00237859
Clave InChI KPWCQEUBJAIORR-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-methionine ethyl ester hydrochloride, h-met-oet hcl, c7h15no2s.hcl, h-dl-met-oet hcl, h-dl-met-oet.hcl, dl-methionine ethyl ester hcl, ethyl 2-amino-4-methylthiobutanoate, chloride, ethyl 2-azanyl-4-methylsulfanyl-butanoate hydrochloride, 2-amino-4-methylthio butanoic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride
PubChem CID 12641634
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)CCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Methionine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 72°C to 75°C
Nombre IUPAC ethyl 2-amino-4-(methylsulfanyl)butanoate hydrochloride
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.73
Sensibilidad Hygroscopic
Porcentaje de pureza ≥98%