Learn More
DL-mentol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023987
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
11469246 50 g 50 g
11418960 100 g 100 g
11479246 250 g 250 g
11459246 1000 g 1000 g
4 options
Código de producto. 11469246
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18098.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 89-78-1 | C10H20O | 156.269 g/mol
Used in perfumery to give power, lift, and freshness. For use in toothpaste, cough drops, mouthwash, ice cream, chewing gum, tobacco, medical plaster, tonic, and shampoos. Because of its cooling action, it is to be found in a wide range of medicines treating sore throats and mouth irritations. It is also used in treatments for minor aches and sprains, and in nasal decongestants. It is found in some oral hygiene products to combat bad breath. Of course, it is present in a number of chewing gums. It was first added to cigarettes in the 1920s and 1930s (e.g. Spud and Kool brands) for both its flavor and also to reduce irritation, especially to the throat.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en perfumería para dar potencia, elevación y frescura. También se usa en pasta de dientes, gotas para la tos, enjuague bucal, helado, chicle, tabaco, yeso médico, tónicos y champús. Debido a su función ″refrigerante″, se encuentra en una amplia gama de medicamentos para el tratamiento de dolores de garganta e irritación de la boca. También se utiliza en tratamientos para dolores menores y esguinces, y en descongestivos nasales. Se encuentra en algunos productos de higiene oral para combatir el ″mal aliento″. Naturalmente, también está presente en muchos chicles. Primero se incorporó a los cigarrillos en los años 20 y 30 (p. ej. en las marcas ″Spud″ y ″Kool)″ por su sabor y también para reducir la irritación, especialmente en la garganta.
Solubilidad
Soluble en alcohol, aceite de parafina y agua, 434,5 mg/l a 25°C (est.).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-78-1
Fórmula molecular C10H20O
Peso molecular (g/mol) 156.269
Número MDL MFCD00001484
Clave InChI NOOLISFMXDJSKH-IVZWLZJFSA-N
Sinónimo menthol, dl-menthol, 2-isopropyl-5-methylcyclohexanol, menthyl alcohol, cyclohexanol, 5-methyl-2-1-methylethyl, p-menthan-3-ol, racementhol, caswell no. 540, 3-p-menthol, +-neo-menthol
PubChem CID 6566020
Nombre IUPAC (1R,2R,5S)-5-metil-2-propan-2-ilciclohexan-1-ol
SMILES CC1CCC(C(C1)O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Menthol
Punto de fusión 33°C to 36°C
Densidad 0.89
Punto de ebullición 212°C to 216°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.4615
Cantidad 50 g
Beilstein 3194263
Índice Merck 14,5837
Información de solubilidad Soluble in alcohol,paraffin oil and water,434.5mg/L @ 25°C (est).
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Menthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: DL-Menthol