Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-leucina, 99 %
Código de producto. p-7080850
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
Código de producto. 11483254
Marca: Thermo Scientific Chemicals A10590.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 328-39-2 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328-39-2
Fórmula molecular C6H13NO2
Peso molecular (g/mol) 131.18
Número MDL MFCD00063087
Clave InChI ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo dl-leucine, h-dl-leu-oh, leucine, dl, rs-leucine, +--leucine, dl-2-amino-4-methylpentanoic acid, 2-amino-4-methyl-pentanoic acid, l-1-13c leucine, l-1-14c leucine, leucine,d
PubChem CID 857
ChEBI CHEBI:25017
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)CC(N)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-Leucine
Punto de fusión ∼294°C (sublimation)
Beilstein 636005
Índice Merck 14,5451
Densidad 1.293
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.18
Porcentaje de pureza 99%