missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DL-Ditiotreitol, MP Biomedicals™

Código de producto. p-7139907 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11445832 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11445832 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04856126

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

DL-Dithiothreitol, Electrophoresis grade, ≥99.5%, White Powder

  • El ditiotreitol es útil para estabilizar las enzimas que contienen sulfhidrilo.
  • Eficaz en tampones de muestra para reducir los enlaces de disulfuro de proteínas antes de la SDS-PAGE.
  • El DTT también puede usarse para reducir el puente de disulfuro de la N,N'-bis(acriloil)cistamina del entrecruzador para separar la matriz de un gel de poliacrilamida.
  • El DTT es menos pungente y menos tóxico que el 2-mercaptoetanol.
  • El DL-Ditiotreitol también se conoce como reactivo de Cleland; agente protector para grupos sulfhidrilos (-SH). Reduce cuantitativamente los disulfuros (-S-S- a -SH).
  • En esta reacción, el DTT se oxida al disulfuro cíclico que asegura la reducción de otros disulfuros en solución.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 12-3-3483
Fórmula molecular C4H10O2S2
Peso molecular (g/mol) 154.24
Número MDL MFCD00004877
Clave InChI VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Sinónimo 1,4-Dithiothreitol, DTT, 1,4-Dithio-DL-threitol, Cleland Reagent

Especificaciones

Punto de fusión 40°C to 50°C
Color Blanco
pH 4.0 to 6.0 (0.1 M in H2O, 25°C)
Temperatura de inflamación 113°C / 235.4°F (lit.)
Notas de grado de pureza ≥99.5%
Cantidad 5 g
Número UN UN3335
Beilstein 1719757
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/mL - clear and colorless solution); soluble in ethanol, acetone, ethylate, chloroform and ether.
Grado Electroforesis
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • DL-Dithiothreitol, electrophoresis grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: DL-Dithiothreitol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.