Learn More
Ácido Dl-alfa-lipoico, ≥ 98 % (base seca), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7082860 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
50 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15885168 25 g Frasco de plástico 25 g
15895168 50 g Frasco de plástico 50 g
15805178 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 15885168
Marca: Thermo Scientific J18505.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1077-28-7 | C8H14O2S2 | 206.318 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1077-28-7
Fórmula molecular C8H14O2S2
Peso molecular (g/mol) 206.318
Número MDL MFCD00005474
Clave InChI AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dl-thioctic acid, thioctic acid, alpha-lipoic acid, 5-1,2-dithiolan-3-yl pentanoic acid, dl-alpha-lipoic acid, 1,2-dithiolane-3-pentanoic acid, 6,8-thioctic acid, thioctacid, 6-thioctic acid, alpha lipoic acid
PubChem CID 864
ChEBI CHEBI:16494
Nombre IUPAC Ácido 5-(ditiolano-3-il) pentanoico
SMILES C1CSSC1CCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-alpha-Lipoic Acid
Punto de fusión 59°C to 63°C
Punto de ebullición 160°C to 165°C
Notas del porcentaje del ensayo Base seca
Envase Frasco de plástico
Cantidad 25 g
Beilstein 81853
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.33
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo cristalino