Learn More
DL-6-Metil-5-hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758406 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 10459680
Marca: Thermo Scientific Acros 187690250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4630-06-2 | C8H16O | 128.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-2-4630
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Número MDL MFCD00004561
Clave InChI OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 78.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4475 to 1.4495
Cantidad 25 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Gravedad específica 0.84
Sinónimo 6-methyl-5-hepten-2-ol, sulcatol, 5-hepten-2-ol, 6-methyl, r-sulcatol, 2-methyl-2-hepten-6-ol, +/--6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-methyl-hept-5-en-2-ol, r---6-methyl-5-hepten-2-ol, 6-hydroxy-2-methyl-2-heptene, acmc-20apkw
Nombre IUPAC 6-metilhept-5-en-2-ol
PubChem CID 20745
ChEBI CHEBI:15833
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido