Learn More
DL-6-Metil-5-hepten-2-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10350994 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
Código de producto. 10350994
Marca: Thermo Scientific Acros 187691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4630-06-2 | C8H16O | 128.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-2-4630
Fórmula molecular C8H16O
Peso molecular (g/mol) 128.21
Número MDL MFCD00004561
Clave InChI OHEFFKYYKJVVOX-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CCC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-6-Methyl-5-hepten-2-ol
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 78.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2C=CHCH2CH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4475 to 1.4495
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, IV, 2167
Gravedad específica 0.84
Sinónimo valencene, +-valencene, valencene natural, valencen, unii-96h21p91ig, ent-7betah-eremophila-10 1 ,11-diene, 1r-1alpha,7beta,8alpha-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,8a-dimethyl-7-1-methylvinyl naphthalene, 3r,4as,5r-4a,5-dimethyl-3-prop-1-en-2-yl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene, 3r,4as,5r-4a,5-dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene, dsstox_cid_27052
Nombre IUPAC (3R,4aS,5R)-4a,5-dimetil-3-prop-1-en-2-il-2,3,4,5,6,7-hexahidro-1H-naftaleno
PubChem CID 9855795
ChEBI CHEBI:61700
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido