Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-4-clorofenilalanina, 98 %
Código de producto. 10408130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10408130 25 g Frasco de plástico 25 g
10163060 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10408130
Marca: Thermo Scientific Chemicals 157280250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7424-00-2
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00002601
Clave InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-4-Chlorophenylalanine
Punto de fusión >240°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Agua 0.5% max. (K.F.)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo