Learn More
Thermo Scientific Chemicals DL-4-clorofenilalanina, 98 %
Código de producto. 10163060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10163060 5 g Frasco de vidrio 5 g
10408130 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163060 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 157280050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7424-00-2 | C9H10ClNO2 | 199.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7424-00-2
Fórmula molecular C9H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 199.63
Número MDL MFCD00002601
Clave InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fenclonine, 4-chloro-dl-phenylalanine, p-chlorophenylalanine, 2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chlorophenylalanine, dl-4-chlorophenylalanine, dl-p-chlorophenylalanine, fenchlonine, fenclonin, phenylalanine, 4-chloro
PubChem CID 4652
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-(4-clorofenil)propanoico
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material DL-4-Chlorophenylalanine
Punto de fusión >240°C
Nombre de nota 98%
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, I, 608
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Agua 0.5% max. (K.F.)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.64
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo