Learn More
DL-3-Indolylglycine, MedChemExpress
Código de producto. 16481516
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16481516 500 mg 500 miligramos
16482848 10 mg 10 miligramos
16450906 200 mg 200 miligramos
16449506 50 mg 50 miligramos
16404266 100 mg 100 miligramos
5 options
Código de producto. 16481516
Marca: Medchem Express HY100217
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress DL-3-Indolylglycine is an unnatural amino acid that is very similar to Tryptophan, with the indole moiety directly attached to the α-position.
DL-3-Indolylglycine is an unnatural amino acid that is very similar to Tryptophan, with the indole moiety directly attached to the α-position.
Specifications
Nombre del producto químico o material DL-3-Indolylglycine
CAS 6747-15-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H10N2O2
Información de solubilidad H2O : 4.63 mg/mL (24.34 mM; ultrasonic and warming and adjust pH to 2 with HCl and heat to 60°C)
SMILES NC(C(O)=O)C1=CNC2=CC=CC=C21
Peso molecular (g/mol) 190.2
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 98.16%
Grado Research
Forma física Sólido