Learn More
DL-1-Amino-2-propanol, 94 %, contiene aprox. 5 % 2-Amino-1-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | DL-1-Amino-2-propanol |
| Nombre de nota | 99+% |
| Punto de fusión | -2°C |
| Densidad | 0.9600g/mL |
| Punto de ebullición | 161°C |
| Temperatura de inflamación | 71°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 93% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3CH(OH)CH2NH2 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- DL-1-Amino-2-propanol
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.