Learn More
DKK3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 4E6H6, Proteintech
Código de producto. p-7212923 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16888925 20 μL 20 microlitros
16878925 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16888925
Marca: Proteintech 667581IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
DKK3, like DKK1, DKK2, and DKK4, possesses an N-terminal signal peptide and 2 conserved cysteine-rich domains, which are separated by a linker region and contain 10 cysteine residues each. The second cysteine region has a putative lipid-binding function that may facilitate WNT/DKK interactions at the plasma membrane. The linker region contains 50 to 55 amino acids in DKK1, DKK2, and DKK4, whereas in DKK3 it contains only 12 amino acids. All DKKs have several potential sites for cleavage by furin-type proteases. Northern blot analysis revealed wide expression of the DKK3 transcript, with highest expression in heart, brain, and spinal cord. In situ hybridization reveals highest expression in mouse brain, eye, and heart.
Spécification
Antígeno DKK3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4E6H6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica DKK3
N.º de referencia del gen Q9QUN9, Q9UBP4
Alias de gen Dickkopf 3, Dickkopf related protein 3, Dkk 3, DKK3, hDkk 3, REIC, RIG
Símbolos de los genes DKK3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DKK3 Fusion Protein Ag23615
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171548, 27122, 50781, 664653
Especies diana Human, Pig, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.