missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DKK2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16850655 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16850655 20 μL 20 microlitros
16840655 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16850655

Marca: Proteintech 210511AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. The secreted protein contains two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its interactions with the Wnt signaling pathway. It can act as either an agonist or antagonist of Wnt/beta-catenin signaling, depending on the cellular context and the presence of the co-factor kremen 2. Activity of this protein is also modulated by binding to the Wnt co-receptor LDL-receptor related protein 6.

Especificaciones

Antígeno DKK2
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica DKK2
N.º de referencia del gen Q9QYZ8, Q9UBU2
Alias de gen Dickkopf 2, Dickkopf related protein 2, DKK 2, DKK2, hDkk 2
Símbolos de los genes DKK2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno DKK2 Fusion Protein Ag12405
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27123, 295445, 56811
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.