missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene encodes a protein that is a member of the dickkopf family. It is a secreted protein with two cysteine rich regions and is involved in embryonic development through its inhibition of the WNT signaling pathway. Elevated levels of DKK1 in bone marrow plasma and peripheral blood is associated with the presence of osteolytic bone lesions in patients with multiple myeloma.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | DKK1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.23 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | DKK1 |
| N.º de referencia del gen | O54908, O94907 |
| Alias de gen | Dickkopf 1, Dickkopf related protein 1, DKK 1, DKK1, hDkk 1, SK |
| Símbolos de los genes | Dkk1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?