missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ DIXDC1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11317213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11317213 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11317213

Marca: Invitrogen™ PA519232

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and rat based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.

This gene encodes one of four subunits of the splicing factor 3B. The protein encoded by this gene cross-links to a region in the pre-mRNA immediately upstream of the branchpoint sequence in pre-mRNA in the prespliceosomal complex A. It also may be involved in the assembly of the B, C and E spliceosomal complexes. In addition to RNA-binding activity, this protein interacts directly and highly specifically with subunit 2 of the splicing factor 3B. This protein contains two N-terminal RNA-recognition motifs (RRMs), consistent with the observation that it binds directly to pre-mRNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno DIXDC1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Dixdc1
N.º de referencia del gen Q155Q3
Alias de gen 4930563F16Rik; BC048182; ccd1; Ccd1Aalpha1L; Ccd1Abeta1L; Ccd1BalphaL; Ccd1BbetaL; Ccd1CL; coiled-coil DIX 1; coiled-coil protein DIX1; Coiled-coil protein DIX1-A; coiled-coil-DIX1; Coiled-coil-DIX1-A; DIX domain containing 1; DIX domain containing 1a; DIX domain-containing protein 1; DIX domain-containing protein 1-A; Dixdc1; dixdc1a; Dixin; dixin-A; EGK_06890; Kiaa1735; mKIAA1735
Símbolos de los genes Dixdc1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (DVSYHQVDLERE) corresponding to the internal amino acids of DIXDC1 (aa 450-462).
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 85458
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.