missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido sulfúrico de pentóxido de divanadio, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Código de producto. 12930414 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
12930414 100 mL 100 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 12930414

Marca: Fisher Chemical RP 075 100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.

Especificaciones

Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes Divanadium pentoxide solution in sulphuric acid
Notas de grado de pureza Eu Ph Ref: 1034001
Elemento Divanadium Pentoxide
Solvent or Matrix Sulfuric Acid
Cantidad 100 mL
Grado Farmacopea Europea farmacopea
compliance-icons
Nombre del producto
  • Divanadium pentoxide solution in sulphuric acid. European Pharmacopoeia Ref: 1034001
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, vanadium pentoxide
Título del producto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.