missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Dityrosine Monoclonal Antibody (7D4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16312094
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16312094 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16312094 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA527575

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

A 1:1,000 dilution of MA5-27575 was sufficient for detection of dityrosine in 1 μg of Dityrosine conjugated to BSA by ECL immunoblot analysis using Goat Anti-Mouse IgG:HRP as the secondary Antibody. Specific for dityrosine modified proteins. Does not cross-react with 3,5-dibromotyrosine or bromotyrosine modified proteins.

Dityrosine may be a natural component of protein structure, a product of environmental stress, or a product of in vitro protein modification.Dityrosine is involved in diverse reactions that produce tyrosyl radicals, which in turn may couple to yield dityrosine.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dityrosine
Aplicaciones ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 7D4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Alias de gen Dityrosine; Dityrosine (DT); DT; DY
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic Dityrosine conjugated to Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Chemical
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Molécula diana Chemical
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.