Learn More
Ditizona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
50 g
11469076 10 g 10 g
11418970 25 g 25 g
11479076 50 g 50 g
11489076 250 g 250 g
4 options
Código de producto. 11469076
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17947.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 60-10-6 | C13H12N4S | 256.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ditizona actúa como indicador de metales. También se utiliza como agente quelante para metales pesados como el mercurio y el plomo. También se utiliza para evaluar la purificación de preparaciones de islotes pancreáticos humanos, que se utiliza para el trasplante en pacientes con diabetes tipo 1.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, dimetilsulfóxido y piridina. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-10-6
Fórmula molecular C13H12N4S
Peso molecular (g/mol) 256.33
Número MDL MFCD00003025
Clave InChI UOFGSWVZMUXXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dithizone, dithizon, ditizon, carbazone, diphenylthio, usaf ek-3092, diazenecarbothioic acid, phenyl-, 2-phenylhydrazide, 1,5-diphenyl-3-mercaptoformazan, 3-formazanthiol, 1,5-diphenyl, unii-njz2cj4d6p, 1,5-diphenyl-3-thiocarbazone
PubChem CID 657262
SMILES S=C(NNC1=CC=CC=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithizone
Punto de fusión ∼168°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 748838
Índice Merck 14,3377
Información de solubilidad Soluble in ethanol,chloroform,dimethylsulfoxide,and pyridine. Insoluble aq. soln..
Nombre IUPAC 3-(fenilamino)-1-(fenilimino)tiourea
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.33
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1,5-Difenil-3-tiocarbazona
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.