Learn More
Cytiva Ditiotreitol (DTT)
Incluya agentes reductores en la solución de la muestra para romper cualquier enlace de disulfuro presente y para mantener todas las proteínas en su estado completamente reducido. Cytiva Life Sciences™ ditiotreitol (DTT) es uno de los agentes reductores más utilizados.
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | IEF, SDS-PAGE |
|---|---|
| pH | De 0 a 5,1 |
Descripción
- Se utiliza para IEF, SDS-PAGE
- Blanco
- Sólido
- Fácilmente soluble en agua fría y caliente.
- Treo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, reactivo de Cleland, DTT
Especificaciones
| IEF, SDS-PAGE | |
| De 0 a 5,1 |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- ||Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.