Learn More
Ditiooxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15391532 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. 15391532
Marca: Thermo Scientific Acros 117550250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79-40-3 | C2H4N2S2 | 120.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-40-3
Fórmula molecular C2H4N2S2
Peso molecular (g/mol) 120.19
Clave InChI OAEGRYMCJYIXQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dithiooxamide, rubeanic acid, ethanebis thioamide, oxamide, dithio, dithioxamide, rubeane, rubean, hydrorubeanic acid, oxaldiimidic acid, dithio, usaf mk-6
PubChem CID 2777982
Nombre IUPAC etanoditioamida
SMILES C(=S)(C(=S)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dithiooxamide
Punto de fusión 200.0°C
Análisis elemental 22.7 to 23.9% (N) 19.5 to 20.5% (C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Fórmula lineal H2NCSCSNH2
Cantidad 25 g
Índice Merck 15,8412
Información de solubilidad Solubility in water: 0.37g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Dithiooxamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.