Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distribuidores para receptores de destilación conforme a Bredt
Código de producto. 10261171
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Cono superior NS 19/26
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10261171 Cono superior NS 19/26 cada uno
1 options
Código de producto. 10261171
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05285202
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Distribuidores con cuatro conos NS 14/23
  • Para matraces de fondo redondo de hasta 250 ml de volumen
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Junta cónica estándar Cono superior NS 19/26