Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubos de distribución con frita
Código de producto. p-7222471
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Para utilizar con (aplicación):
Disolventes ligeros específicos
Disolventes pesados específicos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Para utilizar con (aplicación) unitSize
10204151 250 mL Disolventes pesados específicos cada uno
10264001 250 mL Disolventes ligeros específicos cada uno
10306121 100 mL Disolventes ligeros específicos cada uno
10336071 500 mL Disolventes ligeros específicos cada uno
10336311 500 mL Disolventes pesados específicos cada uno
10681892 100 mL Disolventes pesados específicos cada uno
6 options
Código de producto. 10204151
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05433203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubos de distribución con frita (porosidad: 0).
  • Para disolventes ligeros específicos
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Para utilizar con (aplicación) Disolventes pesados específicos