Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Anschütz-Thiele, rectos
Código de producto. 10129220
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Toma y cono NS 14/23
Toma y cono NS 29/32
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Capacidad (métrico) unitSize
10129220 Toma y cono NS 29/32 50 mL cada uno
10579401 Toma y cono NS 14/23 25 mL cada uno
10191661 Toma y cono NS 29/32 100 mL cada uno
10355831 Toma y cono NS 14/23 25 mL cada uno
10758461 Toma y cono NS 29/32 100 mL cada uno
10788271 Toma y cono NS 29/32 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10129220 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05295004
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Receptores con adaptador recto, graduado, con toma NS y cono NS
  • Conexión de vacío: rosca GL18
  • Llave de paso NS con tapón de vidrio sólido o PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 50 mL
Junta cónica estándar Toma y cono NS 29/32