Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Bredt, rectos
Código de producto. 10141521
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10141521 250 mL cada uno
10211271 50 mL cada uno
2 options
Código de producto. 10141521
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05285005
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con cuatro matraces NS 14/23
  • Receptores con adaptador recto
  • Conexión de vacío: GL 18
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 250 mL
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Toma superior 29/32 NS, toma media 29/32