Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Bernauer
Código de producto. p-7222616
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Toma superior 14/23 NS
Toma superior 29/32 NS
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10652472 Toma superior 14/23 NS cada uno
10682662 Toma superior 29/32 NS cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10652472 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05288102
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Receptores de destilación conforme a Bernauer (modificado)
  • Con tres conos NS 14/23
  • Conexión de vacío con oliva de vidrio
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Toma superior 14/23 NS