Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Bernauer
Descripción
- Receptores de destilación conforme a Bernauer (modificado)
- Con tres conos NS 14/23
- Conexión de vacío con oliva de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Toma superior 29/32 NS |