Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Anschütz Thiele, recto, con camisa de refrigeración
Código de producto. 10683622
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
Material:
Tubos Duran, PTFE
Vidrio Duran
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Material unitSize
10683622 100 mL Vidrio Duran cada uno
10000491 50 mL Vidrio Duran cada uno
10244531 50 mL Tubos Duran, PTFE cada uno
10468212 100 mL Tubos Duran, PTFE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10683622 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05305014
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Receptores con adaptador recto
  • Con camisa de refrigeración, graduada, con toma y cono NS 29/32
  • Conexión de vacío: rosca GL18
  • Llave de paso NS con tapón de vidrio sólido o PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 100 mL
Junta cónica estándar Toma y cono NS 29/32