Learn More
Lenz Laborglasintrumente Receptores de destilación conforme a Anschütz-Thiele, doblados
Código de producto. 10579041
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Toma y cono NS 14/23
Toma y cono NS 29/32
Capacidad (métrico):
25 mL
50 mL
100 mL
Material:
PTFE Duran
Vidrio Duran
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar Capacidad (métrico) Material unitSize
10579041 Toma y cono NS 29/32 25 mL Vidrio Duran cada uno
10030231 Toma y cono NS 14/23 25 mL PTFE Duran cada uno
10431093 Toma y cono NS 29/32 100 mL Vidrio Duran cada uno
10623242 Toma y cono NS 14/23 25 mL Vidrio Duran cada uno
10673622 Toma y cono NS 29/32 100 mL PTFE Duran cada uno
10768461 Toma y cono NS 29/32 50 mL PTFE Duran cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10579041 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05298004
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Receptores con adaptador doblado, graduados
  • Con toma NS y cono NS
  • conexión de vacío: rosca GL18
  • Llave de paso NS con tapón de vidrio sólido o PTFE
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Incluye Adaptador doblado, graduado, con toma NS y cono NS, conexión de vacío: rosca GL18
Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 25 mL
Junta cónica estándar Toma y cono NS 29/32