Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación con cabezal antisalpicaduras
Código de producto. p-7222467
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10244341 150 mm cada uno
10020231 300 mm cada uno
10335931 200 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10244341
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05043001
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Con dos conos NS verticales y cabezal antisalpicaduras
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Junta cónica estándar NS 14/23