Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación con toma
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Enlaces de destilación sin condensador
- Con dos conos NS verticales
- Con toma
- NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Material | Vidrio Duran |
| Junta cónica estándar | Cono NS 14/23, toma NS 14/23 |