Learn More
Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación con toma
Código de producto. 10569571
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10569571
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05047001
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Enlaces de destilación sin condensador
  • Con dos conos NS verticales
  • Con toma
  • NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Cono NS 14/23, toma NS 14/23