Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Distilling Links with Liebig Condenser
Descripción
- Enlaces de destilación con condensador Liebig
- Salida con cono NS
- Conexión de agua con rosca GL14
- Adaptador de receptor de vacío con rosca GL 18
- Con tomas NS 14/23 para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Tipo | Enlaces de destilación con condensador Liebig |
| Material | Tubos DURAN™ |
| Cantidad | 1 |
| Junta cónica estándar | Cono NS 14/23 |