missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente Enlaces de destilación conforme a Claisen, con rosca GL

Código de producto. 10340805
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
160 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10340805 250 mm cada uno
10412045 160 mm cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10340805

Marca: Lenz Laborglasintrumente 05055314

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.

  • La destilación se une con el condensador Liebig (salida recta) y la cabeza según Claisen
  • Conexión de agua con rosca DIN GL14
  • Con dos tomas NS 14/23
  • Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™

Especificaciones

Longitud (métrico) 250 mm
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar Cono NS 29/32
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.