Learn More
Lenz Laborglasintrumente Cabezales de destilación conforme a Claisen
Código de producto. 10423301
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
Vertical 24/29 (NS), oblicua 19/26 (NS)
Vertical 24/29 (NS), oblicua 24/29 (NS)
Vertical 29/32 (NS), oblicua 14/23 (NS)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Junta cónica estándar unitSize
10423301 Vertical 29/32 (NS), oblicua 14/23 (NS) cada uno
10440133 Vertical 24/29 (NS), oblicua 19/26 (NS) cada uno
10440323 Vertical 24/29 (NS), oblicua 24/29 (NS) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10423301 Proveedor Lenz Laborglasintrumente N.º de proveedor 05030041
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Conforme a DIN 12594 y además de la norma
  • Con dos tomas NS 14/23 paralelas y dos conos NS (ángulo descendente: 75°)
  • Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
  • Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Longitud (métrico) 55 mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Junta cónica estándar Vertical 29/32 (NS), oblicua 14/23 (NS)