Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Cabezas de destilación
Código de producto. 11836124
Change view
Click to view available options
Junta cónica estándar:
NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblicua
NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblicua
NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblicuo
NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblicua
Modelo:
Claisen
Plano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Junta cónica estándar Modelo unitSize
11836124 NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblicuo Plano cada uno
10057630 NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblicua Claisen cada uno
11846114 NS 14/23 vertical, NS 14/23 oblicua Plano cada uno
11856144 NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblicua Plano cada uno
11876204 NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblicua Plano cada uno
10343041 NS 29/32 vertical, NS 29/32 oblicua Claisen cada uno
10171471 NS 19/26 vertical, NS 19/26 oblicua Claisen cada uno
7 options
Código de producto. 11836124
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 05028033
Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud incorporada. Los cabezales de destilación Lenz Laborglasinstrumente™ están fabricados con tubos de vidrio durables DURAN™.
  • Cumple con los estándares DIN 12594
  • Conector NS y dos conos NS
  • Ángulo descendente de 75°
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para termómetros de destilación de 55 mm de longitud integrada
Tipo Cabezales de destilación
Material Vidrio Duran
Junta cónica estándar NS 24/29 vertical, NS 24/29 oblicuo
Modelo Plano