Learn More
Chemetrics™ Kit de oxígeno disuelto CHEMets™
Código de producto. 11712403
Change view
Click to view available options
temp:
De 0 a 20 ppb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. temp unitSize
11712403 De 0 a 20 ppb cada uno
1 options
Código de producto. 11712403
Marca: Chemetrics™ K7511
Solo quedan null
Especificaciones
Analitos Oxígeno disuelto
Para utilizar con (aplicación) Monitorización del oxígeno disuelto en sistemas de calderas de alta presión
Incluye Recarga, comparador, pinza de montaje adhesiva, pinza de montaje permanente, tubo de muestreo
Nº de pruebas 30
temp De 0 a 20 ppb
Método de prueba Rhodazine D
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CHEMets oxygen 0-20 PPB
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse todas las áreas externas del cuerpo expuestas a después concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en vertedero autorizadode productos químicos o orgánicos parala incineración a alta temperatura.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: diethylene glycol, potassium hydroxide,potassium pphosphate, monobasic