Learn More
Brady™ Etiquetas de papel solubles para impresoras de transferencia térmica
Código de producto. 17281654
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
19 mm
25,4 mm
50,8 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
Repetición vertical (métrico):
22,2 mm
28,6 mm
54 mm
54 mm
Anchura (métrico):
38,1 mm
50,8 mm
76,2 mm
101,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 1000
Código de producto. Altura (métrico) Etiquetas por fila Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) unitSize
17281654 19 mm 1 22,2 mm 38,1 mm cada uno
17169180 25,4 mm 1 28,6 mm 50,8 mm cada uno
15955760 50,8 mm 1 54 mm 76,2 mm paquete de 1000
15965760 50,8 mm 1 54 mm 101,6 mm paquete de 1000
4 options
Código de producto. 17281654
Marca: Brady™ 198759
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estas etiquetas solubles en agua se pueden lavar sin dejar residuos.
La etiqueta de papel soluble en agua es autoadhesiva y extremadamente fácil de aplicar. Al exponer la etiqueta al agua caliente se disolverá completamente en un plazo de 30 segundos, sin dañar la superficie a la que se aplicó.
  • No deja residuos
  • Reduce la mano de obra necesaria para retirar las etiquetas
  • Reduce el mantenimiento de filtros y drenajes
  • Permite una reidentificación sencilla de elementos reutilizables en una amplia gama de sectores
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrylic
Recubrimiento None
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Paper (B-403)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Seguimiento de recursos, identificación general, etiquetado de laboratorios, marcado de almacén
Para utilizar con (equipo) Impresoras de etiquetas BradyPrinter serie i5100, i7100 y PR Plus, impresora serie IP™, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
Modelo THT-136-403-3
N.° por paquete 3000 Label(s) / Roll
Cantidad 3000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.0030 in.
Grosor (métrico) 0.076 mm
Repetición vertical (métrico) 22,2 mm
Dimensions (LxW) 38.10 mm (W) x 19.05 mm (H)
Longitud (imperial) 0.75 in.
Anchura (imperial) 1.5 in.
Anchura (métrico) 38,1 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 38.10 mm
Altura (imperial) 0.75 in.
Altura (métrico) 19 mm
Alternate Part Number THT-136-403-3