Learn More
Rogo Sampaic™ Aguja de disección
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Aguja de disección |
| Material | Acero inoxidable |
| Estilo de punta | Recto |
| Longitud (métrico) | 125 mm |
| Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |